Merck
W251500
Sigma-Aldrich
Geranyl caproate
mixture of isomers, natural (US), ≥95%, FG
Sinónimos:
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienyl hexanoate, Geranyl hexanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.39
Número de FEMA:
2515
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
317
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.067
NACRES:
NA.21
origen biológico
palm oil
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.462
densidad
0.892 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
geranium; floral; fruity; waxy; rose
cadena SMILES
CCCCCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C16H28O2/c1-5-6-7-11-16(17)18-13-12-15(4)10-8-9-14(2)3/h9,12H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b15-12+
Clave InChI
ARVSCQUZFFSNKF-NTCAYCPXSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
200.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.33 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)