W244601
Ethyl nitrite solution
10-20 wt. % in ethanol
About This Item
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
concentración
10-20 wt. % in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.360
densidad
0.792 g/mL at 25 °C
Organoléptico
nearly
cadena SMILES
CCON=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-5-3-4/h2H2,1H3
Clave InChI
QQZWEECEMNQSTG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)