W238708
2′,4′-Dimethylacetophenone
≥96%, FG
About This Item
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.535 (lit.)
bp
117-118 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; woody; sweet
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-5-10(9(3)11)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?