Merck
W236918
Sigma-Aldrich
Decyl propionate
≥96%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CO2(CH2)9CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.34
Número de FEMA:
2369
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
408
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.127
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
123-124 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
ethereal; fruity; wine-like
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
HUOYUOXEIKDMFT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)