Merck
W236802
Sigma-Aldrich
Decyl butyrate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CO2(CH2)9CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.37
Número de FEMA:
2368
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
273
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.047
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
134-135 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; citrus; waxy
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14(15)12-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clave InChI
PUCQHFICPFUPKW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)