W234702
Cyclohexaneacetic acid
≥98%
Sinónimos:
Cyclohexylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
bp
242-244 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
densidad
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; musty; acidic; cheesy
cadena SMILES
OC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clave InChI
LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?