W230812
Citronella oil, Java
natural, 85/35%
Sinónimos:
Citronella grass oil, Cymbopogon winterianus
About This Item
Productos recomendados
grado
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
origen
origin
Indonesia origin
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
lemon
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?