Merck
W221309
Sigma-Aldrich
Isobutyl salicylate
≥98%, FCC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número de FEMA:
2213
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
434
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.750
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; herbaceous
cadena SMILES
CC(C)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
Clave InChI
PTXDBYSCVQQBNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup