Merck
W220604
Sigma-Aldrich
Butyl laurate
≥99%
Sinónimos:
Butyl dodecanoate, Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
256.42
Número de FEMA:
2206
Beilstein:
1776360
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
376
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.100
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
waxy; soapy
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Clave InChI
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Neha Lamba et al.
Bioresource technology, 241, 767-774 (2017-06-21)
Biodiesel or fatty acid methyl esters (FAMEs) is primarily synthesized using edible vegetable oils and methanol with a catalyst. However, in the present study, FAMEs were synthesized from a non-edible oil (Calophyllum inophyllum also called as sura honne, Punnagam, Alexandrian