W218811
Butyl isobutyrate
natural, 97%, FG
About This Item
Kosher
natural
Productos recomendados
grado
FG
Kosher
natural
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; banana; green; fruity; sweet
cadena SMILES
CCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
JSLCOZYBKYHZNL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?