Merck
W216402
Sigma-Aldrich
Bornyl valerate
≥96%, mixture of isomers
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.37
Número de FEMA:
2164
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
471
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.153
Ensayo
≥96%
actividad óptica
[α]20/D −18°, neat
impurezas
15-30% isobornyl valerate
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
bp
136 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 1.0 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)