Merck
W215600
Sigma-Aldrich
Bois de rose
Sinónimos:
Rosewood oil
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2156
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
Aniba rosaeodora Ducke
synthetic
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
200-206 °C (lit.)
densidad
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; woody; sweet
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.78 °C - closed cup