Merck
W207209
Sigma-Aldrich
Amyl 2-furoate
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Número de FEMA:
2072
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2109
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.025
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
fatty; oily
cadena SMILES
CCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-4-7-13-10(11)9-6-5-8-12-9/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3
Clave InChI
BGJZMKPSRLHMME-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)