Merck
W204307
Sigma-Aldrich
Allyl tiglate
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número de FEMA:
2043
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2183
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.493
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
berry; green; jam
cadena SMILES
C\C=C(/C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-4-6-10-8(9)7(3)5-2/h4-5H,1,6H2,2-3H3/b7-5+
Clave InChI
ODOZNBUSHKFCSH-FNORWQNLSA-N
Envase
Packaged in glass bottles
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jenelle L Wallace et al.
Neuron, 96(4), 883-896 (2017-10-24)
New neurons appear only in a few regions of the adult mammalian brain and become integrated into existing circuits. Little is known about the functional development of individual neurons in vivo. We examined the functional life history of adult-born granule cells