Merck
W203300
Sigma-Aldrich
Allyl-α-ionone
≥65%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
232.36
Número de FEMA:
2033
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2040
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.061
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
concentración
≥65%
impurezas
13% allyl β-ionone.
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
102-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
meaty; fruity; floral; spicy; woody
cadena SMILES
CC1=CCCC(C)(C)C1\C=C\C(=O)CCC=C
InChI
1S/C16H24O/c1-5-6-9-14(17)10-11-15-13(2)8-7-12-16(15,3)4/h5,8,10-11,15H,1,6-7,9,12H2,2-4H3/b11-10+
Clave InChI
FXCYGAGBPZQRJE-ZHACJKMWSA-N
Envase
Packaged in glass bottles
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)