Merck
W200316
Sigma-Aldrich
Acetaldehído
≥99%, FCC
Sinónimos:
Etanal
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
44.05
Número de FEMA:
2003
Beilstein:
505984
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.001
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
densidad de vapor
1.52 (vs air)
presión de vapor
14.63 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
365 °F
lim. expl.
60 %
disponibilidad
available only in EU
índice de refracción
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
ethereal
cadena SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-38.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-38.89 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Keitaro Matsuo et al.
Carcinogenesis, 34(7), 1510-1515 (2013-03-05)
The impact of alcohol on the risk of stomach cancer is controversial. Although aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) Glu504Lys (rs671) polymorphism has a strong effect on acetaldehyde metabolism, little is known about its impact on stomach cancer risk when combined with
Neil R McGregor
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 41(7), 469-478 (2007-11-06)
Recent introduction of several commercial Kudzu root (Pueraria lobata) containing hangover remedies has occurred in western countries. The available data is reviewed to assess if there are any potential concerns in relationship to the development of neoplasm if these products
M Becker et al.
Journal of chromatography. A, 1281, 115-126 (2013-02-13)
Gas chromatographic analysis of complex carbohydrate mixtures requires highly effective and reliable derivatisation strategies for successful separation, identification, and quantitation of all constituents. Different single-step (per-trimethylsilylation, isopropylidenation) and two-step approaches (ethoximation-trimethylsilylation, ethoximation-trifluoroacetylation, benzoximation-trimethylsilylation, benzoximation-trifluoroacetylation) have been comprehensively studied with regard
Dirk W Lachenmeier et al.
Addiction (Abingdon, England), 104(4), 533-550 (2009-04-02)
In addition to being produced in ethanol metabolism, acetaldehyde occurs naturally in alcoholic beverages. Limited epidemiological evidence points to acetaldehyde as an independent risk factor for cancer during alcohol consumption, in addition to the effects of ethanol. This study aims