W200301
Acetaldehído
≥99%, meets FCC analytical specification
Sinónimos:
Etanal
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Kosher
cumplimiento norm.
meets FCC analytical specification
densidad de vapor
1.52 (vs air)
presión de vapor
14.63 psi ( 20 °C)
Análisis
≥99%
temp. de autoignición
365 °F
lim. expl.
60 %
índice de refracción
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
pungent; ethereal; fruity
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-38.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-38.89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves