Merck
U1605
Sigma-Aldrich
Dodecanenitrile
99%
Sinónimos:
Lauronitrile, Undecyl cyanide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10CN
Número de CAS:
Peso molecular:
181.32
Beilstein:
970348
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
198 °C/100 mmHg (lit.)
densidad
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-11H2,1H3
Clave InChI
VXCUURYYWGCLIH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup