Documentos clave
THSD6145
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 1% Pt/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS D6145
L × diám.
116 mm × 9.2 mm
Descripción general
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Información legal
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)