Documentos
THSD1445
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 1%Pt/SiO2/polyethyleneimine
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS D1445
L × diám.
116 mm × 9.2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Información legal
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable