Documentos clave
THS05148
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, RuO2
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 05148
L × diám.
30 mm × 4 mm
Información legal
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)