Key Documents
THS04149
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, Pd black
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 04149
L × diám.
30 mm × 4 mm
Categorías relacionadas
Información legal
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)