THS01145
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 20% Pd(OH)2/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01145
L × diám.
30 mm × 4 mm
Categorías relacionadas
Información legal
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable