Documentos
THS01016
ThalesNano CatCart® SS connecting tube for holder
L × diam. 70 cm × 4 mm
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01016
L × diám.
70 cm × 4 mm
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable