T61107
Triethyl phosphate
99%
Sinónimos:
Ethyl phosphate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.28 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 40 °C)
Análisis
99%
temp. de autoignición
845 °F
lim. expl.
10 %
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
densidad
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116 °C - closed cup