T58009
Tridecylamine
98%
Sinónimos:
1-Aminotridecane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
98%
bp
265 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C13H29N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h2-14H2,1H3
Clave InChI
ABVVEAHYODGCLZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Dehydrogenation to nitriles catalyzed by ruthenium complex.
- Aerobic oxidation to carbonyl compounds catalyzed by vitamin C and Cu complex.
- Synthesis of alkylated 1,2,4-triazoles as bridging ligand in the preparation of polymeric 1-dimensional chains of iron(II) species.
- Synthesis of amphiphiles such as N-tridecyl-β-hydroxypropionic acid amide (THPA) and N-(β-hydroxyethyl)tridecanoic acid amide (HETA).
- As a ligand in the preparation of palladium-based catalyst, [PdCl2(TDA)2].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges