Merck
T307149
4-AMINO-5-(2-CHLOROPHENYL)-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-DIHYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN-2-YL)PYRIMIDINE-2(1H)-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H16ClN3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
369.829
Número MDL:
Otras notas