Merck
T301752
3-AMINO-N-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-6-(2-THIENYL)THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H12N4OS3
Número de CAS:
Peso molecular:
408.526
Número MDL:
Otras notas