Merck
T301493
3-[2-(4-HYDROXY-PHENYLAMINO)-4-OXO-4H-THIAZOL-(5Z)-YLIDENE]-1,3-DIHYDRO-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H11N3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
337.36
Número MDL:
Otras notas