Merck
T286311
METHYL 4,6-O-BENZYLIDENE-2,3-DIDEOXY-5-O-[(METHYLSULFANYL)CARBONYL]-D-ERYTHRO-HEXONATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H20O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
340.398
Número MDL:
Otras notas