Merck
T27952
Sigma-Aldrich
1-(2-Thienyl)-1-propanone
98%
Sinónimos:
2-Propionylthiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8OS
Número de CAS:
Peso molecular:
140.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
107 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C7H8OS/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
MFPZQZZWAMAHOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Robert J Cannon et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(7), 1915-1931 (2015-02-03)
Lemons (Citrus limon) are a desirable citrus fruit grown and used globally in a wide range of applications. The main constituents of this sour-tasting fruit have been well quantitated and characterized. However, additional research is still necessary to better understand