Merck
T181080
(1R,7S)-BICYCLO[5.2.0]NONAN-4-ONE COMPOUND WITH (1S,6S)-2-METHYLBICYCLO[4.2.0]OCTAN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
276.423
Número MDL:
Otras notas