Merck
T163058
N'-[(E)-(1-CHLORO-3,4-DIHYDRO-2-NAPHTHALENYL)METHYLIDENE]-2-HYDROXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H15ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
326.785
Número MDL:
Otras notas