Merck
T156175
2-[3-[(5-NITRO-PYRIDIN-2-YL)-HYDRAZONOMETHYL]-INDOL-1-YLMETHYL]-BENZONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H16N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
396.412
Número MDL:
Otras notas