Merck
T150738
2-(3-CHLOROPHENOXY)-N'-[(3,5-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13Cl3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.653
Número MDL:
Otras notas