Merck
T149799
2-([5-[(2-CHLOROPHENOXY)METHYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL)-N-(5-METHOXY-2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-3-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H23ClN4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
523.015
Número MDL:
Otras notas