Merck
T144614
ETHYL 2-[[(1,3-BENZOXAZOL-2-YLSULFANYL)ACETYL]AMINO]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H15N3O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
377.444
Número MDL:
Otras notas