Merck
T13404
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
bp
264-265 °C/705 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
Clave InChI
SCWNNOCLLOHZIG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... BAD(572)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nicolas B Senese et al.
Neuropharmacology, 141, 296-304 (2018-09-07)
A single base mutation in the Gαi2 protein (G184S) renders this Gα subunit insensitive to the negative modulatory effects of Regulator of G-protein Signaling (RGS) proteins. Mice expressing this RGS insensitive (RGSi) variant of Gαi2 (RGSi Gαi2) display a spontaneous
Gary R Ten Eyck et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 199, 173068-173068 (2020-11-05)
This ethopharmacological investigation comprised a long-term field study that examined the function of serotonergic and vasotonergic systems in territoriality. Adult territorial and non-territorial (silent) male coquí frogs (Eleutherodactylus coqui) were injected (IP) with either arginine vasotocin (AVT) or one of