Merck
T131121
4-(2-(2-(4-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H20Cl2N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
487.343
Número MDL:
Otras notas