Merck
T130222
2-(2-(2-CHLORO-5-NITROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13ClN4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
376.759
Número MDL:
Otras notas