Merck
T128309
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H18ClN3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
507.956
Número MDL:
Otras notas