Merck
T122602
METHYL 4-((2-(2-(3,4-DIMETHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)METHYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H24N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
448.48
Número MDL:
Otras notas