Merck
T122491
3-BR-N-(2-(2-(2-((4-BROMOBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H19Br2N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
545.234
Número MDL:
Otras notas