Merck
T119245
N,N-DIETHYL-N-((5-(3-NITROPHENYL)-2-FURYL)METHYL)ETHANAMINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H23BrN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
383.288
Número MDL:
Otras notas