Merck
T114537
ETHYL 2,7,7-TRIMETHYL-4-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H24N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
360.479
Número MDL:
Otras notas