Merck
T111147
2-(((9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-2-ANTHRACENYL)AMINO)CARBONYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H13NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
371.353
Número MDL:
Otras notas