Documentos
SYNS312044
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 6 mm, plug size 20/44
Sinónimos:
Synthware S312044, t-shape stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S312044
calibre tamaño
6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.