Documentos clave
SYNF909100G
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware F909100G, modified Schlenk reaction flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiales
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F909100G
capacidad
100 mL
Descripción general
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)