Saltar a
SYNC398030C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Sinónimos:
Synthware C398030C, glass chromatograpy column
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
341,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
341,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C398030C
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
73.0 mm × 305 mm
capacity
1000 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNC398020CSYNC396060CSYNC391730C
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
manufacturer/tradename
Synthware C398030C
manufacturer/tradename
Synthware C398020C
manufacturer/tradename
Synthware C396060C
manufacturer/tradename
Synthware C391730C
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
73.0 mm × 305 mm
I.D. × L
73.0 mm × 203 mm
I.D. × L
53.0 mm × 610 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
capacity
1000 mL
capacity
1000 mL
capacity
1000 mL
capacity
100 mL
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)