para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 180,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
180,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlejoint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184464
I.D. × L
40.0 mm × 457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
This product does not include coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| manufacturer/tradename Synthware C184464 | manufacturer/tradename Synthware C184323 | manufacturer/tradename Synthware C184172 | manufacturer/tradename Synthware C184173 |
| joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| I.D. × L 40.0 mm × 457 mm | I.D. × L 26.0 mm × 305 mm | I.D. × L 13.4 mm × 254 mm | I.D. × L 13.4 mm × 305 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?